Få mere at vide
Butyltintrichlorid, TRC
Artikelnummer. 30337862
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30337862 25 g
1 options
Artikelnummer. 30337862 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB80952025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl-tin trichloride
CAS 1118-46-3
Molekylær formel C4 H9 Cl3 Sn
Mængde 25 g
Synonym Butyltin trichloride (6CI), Butyltrichlorostannane, Butyltin trichloride (BuSnCl3), Butyltrichlorotin, Certincoat TC 100, Monobutyltin trichloride, NSC 67013, Trichlorobutylstannane, Trichlorobutyltin, n-Butyltin trichloride
InChI formel InChI=1S/C4H9.3ClH.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMIL CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn butyl(triklor)stannane
Molekylvægt (g/mol) 282.18
Formel vægt 281.8792