Få mere at vide
Butylphthalide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424437
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16424437 50 mg -
16408568 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16424437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0647
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Butylphthalide(3-n-Butylphthalide) is an anti-cerebral-ischemia drug; first isolated from the seeds of celery, showed efficacy in animal models of stroke.
Butylphthalide(3-n-Butylphthalide) is an anti-cerebral-ischemia drug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butylphthalide
Fysisk form Liquid
CAS 6066-49-5
Farve Colorless
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 3-n-Butylphthalide 3-Butylphthalide
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (1314.13 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1OC(CCCC)C2=C1C=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 190.24
Formel vægt 190.24
Procent renhed 98.17%