Få mere at vide
Butylparaben Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butylparaben Sodium Salt |
| CAS | 36457-20-2 |
| Molekylær formel | C11H13NaO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Butyl 4-Hydroxybenzoate Sodium Salt, Butyl p-Hydroxybenzoate Sodium Salt, Nipabutyl Sodium, Sodium Butylparaben, p-Hydroxybenzoic Acid Butyl Ester Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3.Na/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9;/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1 |
| IUPAC navn | sodium;4-butoxycarbonylphenolate |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.21 |
| Formel vægt | 216.0762 |