Få mere at vide
Butylparaben, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411118
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16411118 5 g
1 options
Artikelnummer. 16411118 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1431
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Butylparaben is an organic compound, has proven to be a highly successful antimicrobial preservative in cosmetics, also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Butylparaben is an organic compound, has proven to be a highly successful antimicrobial preservative in cosmetics, also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butylparaben
Fysisk form Solid
CAS 94-26-8
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H14O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Butyl parahydroxybenzoate Butyl paraben Butyl 4-hydroxybenzoate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 2.0 mg/mL (10.30 mM)
SMIL O=C(OCCCC)C1=CC=C(O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98.88%