Få mere at vide
Butylenglycol (Butan-1,3-diol), Mikromol™
Beskrivelse
Butylenglycol (Butan-1,3-diol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Butanediol |
| CAS | 107-88-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3-Butanediol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C4 H10 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Butanediol, (RS)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-Methyl-1,3-propanediol, 13BGK, 3-Hydroxy-1-butanol, Butylene glycol, DL-1,3-Butanediol, Jeechem Bugl, Methyltrimethylene glycol, NSC 402145, Niax DP 1022, (+/-)-Butane-1,3-diol, beta-Butylene glycol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(O)CCO |
| IUPAC navn | butan-1,3-diol |
| Vis mere |