Få mere at vide
Butylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30347439
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30347439 1 g
1 options
Artikelnummer. 30347439 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6906351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butylboronic Acid
CAS 4426-47-5
Molekylær formel C4 H11 B O2
Mængde 1 g
Synonym B-Butylboronic Acid, 1-Butaneboronic Acid, Butyldihydroxyborane, n-Butaneboronic Acid, n-Butylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H11BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h6-7H,2-4H2,1H3
SMIL CCCCB(O)O
IUPAC navn butylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 101.94
Formel vægt 102.0852