Få mere at vide
Butylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30340197
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30340197 100 g
1 options
Artikelnummer. 30340197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB690830100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butylbenzene
CAS 104-51-8
Molekylær formel C10 H14
Mængde 100 g
Synonym Butylbenzene, 1-Butylbenzene, 1-Phenylbutane, NSC 8465, n-Butylbenzene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
SMIL CCCCc1ccccc1
IUPAC navn butylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 134.22
Formel vægt 134.1096