Få mere at vide
Butylbenzen, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | n-Butylbenzene |
| CAS | 104-51-8 |
| Molekylær formel | C10 H14 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Butylbenzene, 1-Butylbenzene, 1-Phenylbutane, NSC 8465, n-Butylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | butylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.22 |
| Formel vægt | 134.1096 |