Få mere at vide
Butylbenzene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 104-51-8 |
| Smeltepunkt | -88°C |
| Tæthed | 0.86 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 183°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00009463 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Butylbenzene, 1-Phenylbutane, Butylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.22 |
| Grad | Research |