Få mere at vide
Butyleret hydroxyanisol, TRC
Artikelnummer. 17941175
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17941175 1 g
30005467 100 g
30003728 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17941175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6907551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25013-16-5
Molekylær formel 2 C11 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 360.49
Synonym Phenol, tert-butyl-4-methoxy- (7CI,8CI), (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2(3)-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Antioxyne B, BHA, BHA (antioxidant), BOA, BOA (antioxidant), Butylated hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, E 320, Embanox, Grindox BHA, Protex, Sustane 1F, Tenox BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, tert-Butyl-4-methoxyphenol, tert-Butyl-p-Hydroxyanisol, tert-Butyl-p-hydroxyanisole, tert-Butylhydroxyanisole
IUPAC navn 2-tert-butyl-4-methoxyphenol; 3-tert-butyl-4-methoxyphenol
SMIL COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.COc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3
Formel vægt 360.2301