Få mere at vide
Butylated Hydroxyanisole, 98.5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11328769 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11328769 100 g
11338769 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328769 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210115980
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25013-16-5
Molekylær formel C11H16O2
Molekylvægt (g/mol) 180.247
InChI nøgle MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC navn 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
SMIL CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butylated Hydroxyanisole
Analyseprocentområde 98.5%
Mængde 100 g
Formel vægt 180.2
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyleret hydroxyanisol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.