Få mere at vide
Butyleret hydroxyanisol, 96 %
Artikelnummer. 10648324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10648324 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10551291 100 g Plastflaske 100g
10665282 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10648324 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 235230025
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25013-16-5
Molekylær formel C11H16O2
Molekylvægt (g/mol) 180.24
MDL nummer MFCD01779059
InChI nøgle MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC navn 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
SMIL CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Butylated hydroxyanisole
Navn note 96%
Smeltepunkt 48 °C til 55 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 268 °C
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15,1549
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, propylenglycol, chlorogorm, ether og acetone, let opløselige i benzen
Formel vægt 180.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinske flager eller krystaller
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Butylated hydroxyanisole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.