Få mere at vide
Butyleret hydroxyanisol 500 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316561
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316561 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316561 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010379ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
CAS 25013-16-5
Analyt- eller komponentnavne tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C11 H16 O2
Koncentration 500 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym tert-Butyl-4-methoxyphenol, (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2(3)-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Antioxyne B, BHA, BHA (antioxidant), BOA, BOA (antioxidant), Butylated hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, E 320, Embanox, Grindox BHA, Protex, Sustane 1F, Tenox BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, tert-Butyl-p-Hydroxyanisol, tert-Butyl-p-hydroxyanisole, tert-Butylhydroxyanisole, Butylated Hydroxyanisole
InChI formel InChI=1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3
SMIL COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.COc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
IUPAC navn 2-tert-butyl-4-methoxyphenol; 3-tert-butyl-4-methoxyphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 360.49
Mængde 1 ml
Formel vægt 360,2301 g/mol