Få mere at vide
Butylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -50°C |
| Tæthed | 0.74 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 76°C to 78°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)3NH2 |
| MDL nummer | MFCD00011690 |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | Butylamine, 1-Aminobutane, Butylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.14 |
| Grad | Research |