Få mere at vide
Butylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butylamine Hydrochloride |
| CAS | 3858-78-4 |
| Molekylær formel | C4H12ClN |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Butylamine Monohydrochloride, Butylammonium Chloride, Monobutylammonium Chloride, n-Butylamine Hydrochloride, n-Butylammonium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H |
| SMIL | [Cl-].CCCC[NH3+] |
| IUPAC navn | butan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.6 |
| Formel vægt | 109.0658 |