Få mere at vide
Butyl Triacontanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl Triacontanoate |
| CAS | 105025-97-6 |
| Molekylær formel | C34 H68 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-34(35)36-33-6-4-2/h3-33H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC |
| IUPAC navn | butyl triacontanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.9 |
| Formel vægt | 508.5219 |