Få mere at vide
Butyl stearate, tech.
Artikelnummer. 11303428
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303428 2 kg 2kg
11393418 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036338.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-95-5 | C22H44O2 | 340.59 g/mol
Butylstearat bruges som efterbehandlingsmidler, smøremidler og smøremiddeladditiver. Det bruges også som blødgører, fødevareemballage og som farveopløsningsmiddel. Det fungerer som en reaktant og involveret i fremstillingen af octadecansyre-methylester ved at reagere med methanol. Det finder anvendelse som bindemiddel i kosmetik som sæber, shampoo og barbercremer, hudbalsam og overfladeaktive stoffer til kosmetiske formuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-95-5
Molekylær formel C22H44O2
Molekylvægt (g/mol) 340.59
MDL nummer MFCD00026669
InChI nøgle ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl stearate, n-butyl stearate, octadecanoic acid, butyl ester, kesscoflex bs, n-butyl octadecanoate, stearic acid, butyl ester, butyl octadecylate, kessco bsc, stearic acid n-butyl ester, polycizer 332
PubChem CID 31278
ChEBI CHEBI:85983
IUPAC navn butyloctadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl stearate
Smeltepunkt 17°C to 22°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.861 g/mL
Kogepunkt 343°C
Flammepunkt 160°C (320°F)
Brydningsindeks 1.443
Mængde 2 kg
Beilstein 1792866
Merck Index 14,1589
Opløselighedsinformation Immiscible with water. Miscible with ethanol and acetone
Formel vægt 340.59
Grad Teknisk
Fysisk form Væske