Få mere at vide
Butylnatriumsulfat, TRC
Artikelnummer. 30342324
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30342324 1 g
1 options
Artikelnummer. 30342324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6938751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl Sodium Sulfate
CAS 1000-67-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 H9 O4 S . Na
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O4S.Na/c1-2-3-4-8-9(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; Butylsulfat
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Formel vægt 176.0119
Procent renhed >95