Få mere at vide
Cytiva Butyl Sepharose™ 4 Fast Flow kromatografimedier
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
Beskrivelse
- Baseret på Sepharose Fast Flow basematrix derivatiseret via uladede, kemisk stabile etherbindinger
- Hydrofob interaktionschromatografi (HIC) medier sammensat af tværbundet 4% agarose
- Alifatisk butylligand immobiliseret til basematrix med etherbinding
- Fast Flow matrix giver adsorbenten høj kemisk, fysisk og termisk stabilitet
- Dynamisk kapacitet ved lav saltkoncentration
- Anvendes med alle vandige buffere, der almindeligvis anvendes i kromatografi
- Autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter i vand
- Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mL |
| Til brug med (applikation) | Til indfangning og mellemliggende oprensning af større proteiner |
| Produkttype | Butyl Sepharose 4 Fast Flow Media |
| Matrix | Baseret på tværbundet 4% agarose |