Få mere at vide
Cytiva Butyl Sepharose™ 4 Fast Flow kromatografimedier
Artikelnummer. 10155917 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
Artikelnummer. 10155917
Brand: Cytiva 17098001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til indfangning og mellemoprensning af større proteiner
  • Baseret på Sepharose Fast Flow basematrix derivatiseret via uladede, kemisk stabile etherbindinger
  • Hydrofob interaktionschromatografi (HIC) medier sammensat af tværbundet 4% agarose
  • Alifatisk butylligand immobiliseret til basematrix med etherbinding
  • Fast Flow matrix giver adsorbenten høj kemisk, fysisk og termisk stabilitet
  • Dynamisk kapacitet ved lav saltkoncentration
  • Anvendes med alle vandige buffere, der almindeligvis anvendes i kromatografi
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter i vand
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 ml
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 1 M NaOH, 30% Isopropanol, 70% Ethanol, 6 M Guanidin-Hydrochlorid, 30% Acetonitril, 1 mM HCl
Til brug med (applikation) Til indfangning og mellemliggende oprensning af større proteiner
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Produkttype Butyl Sepharose 4 Fast Flow Media
Flowhastighed 150 til 250 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Højde (engelsk) Seng 9,84''.
Højde (metrisk) Seng 25 cm
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix Baseret på tværbundet 4% agarose
pH-område 3 til 13
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Butyl
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl Sepharose 4 Fast Flow, 200 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.