Få mere at vide
Cytiva Butyl-S Sepharose™ 6 Fast Flow kromatografimedier
Artikelnummer. 10820331 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
200 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10820331 200 ml 200ml
1 options
Artikelnummer. 10820331 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17097802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6695.00 DKK
    6055.00 DKK / 200ml
    Spare 640.00 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det mindst hydrofobe medium i Sepharose Fast Flow hydrofob interaktionskromatografi (HIC) rækkevidde og er særlig nyttig under de indledende faser af oprensningsprocessen
  • Binder og eluerer relativt stærke hydrofobe molekyler ved forholdsvis lave saltkoncentrationer
  • Hydrofil natur af basismatrixen sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding
  • Oprenser rekombinant Hepatitis B virus overfladeantigen fra CHO celler
  • Sammensat af tværbundne 6% agaroseperler modificeret med butylgrupper via thio-etherbinding
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 ml
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 1 mM HCl, 1 M NaOH, 30 % isopropanol, 50 % ethylenglycol, 70 % ethanol, 6 M guanidinhydrochlorid, 8 M urinstof
Til brug med (applikation) For hydrofobisk medium i Sepharose Hurtig flow hydrofob interaktionskromatografi (HIC) område og er særligt nyttigt under de indledende stadier af renseprocessen
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Produkttype Butyl-S Sepharose 6 Fast Flow-medier
Flowhastighed 250 til 400 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 3 til 13
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Butyl-S
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl-S Sepharose 6 FF, 200 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol