Få mere at vide
Wheaton™ Gummi frysetørre propper
Artikelnummer. p-8002036 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Diameter (metrisk):
14 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 13550970
Brand: Wheaton™ 600005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver sikker og sikker lukning af flasker og hætteglas. Wheaton™ Gummi frysetørre propper er fremstillet af butylgummi.
  • Fås i to størrelser
  • Frysetørre propper er push-in (ikke skruegevind)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 14 mm
Til brug med (udstyr) Diagnostiske hætteglas
Farve Grå
Materiale Butyl gummi
Produkttype Stikprop