Få mere at vide
Wheaton™ Gummi frysetørre propper
Artikelnummer. 13550970 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
14 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
13550970 14 mm Pakke med 1000
14833592 20 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13550970 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 600005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    1014.20 DKK / Pakke med 1000
    Spare 215.80 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver sikker og sikker lukning af flasker og hætteglas. Wheaton™ Gummi frysetørre propper er fremstillet af butylgummi.
  • Fås i to størrelser
  • Frysetørre propper er push-in (ikke skruegevind)
Tekniske data
Diameter (metrisk) 14 mm
Til brug med (udstyr) Diagnostiske hætteglas
Farve Grå
Materiale Butyl gummi
Produkttype Stikprop