missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Butyl Phthalyl Butyl Glycolate, TRC

Artikelnummer. 30339736
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30339736 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8104202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, 2-butoxy-2-oxoethyl butyl ester
CAS 85-70-1
Molekylær formel C18 H24 O6
Mængde 2.5 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 2-butoxy-2-oxoethyl butyl ester (9CI), Phthalic acid, butyl ester, ester with butyl glycolate (6CI,7CI,8CI), Glycolic acid, butyl ester, butyl phthalate (8CI), 2-Butoxy-2-oxoethyl butyl phthalate, 2-O-(2-Butoxy-2-oxoethyl) 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate, Butoxycarbonylmethyl butyl phthalate, Butyl 2-butoxy-2-exoethyl phthalate, Butyl carbobutoxymethyl phthalate, Butyl glycolyl butyl phthalate, Butyl phthalate butyl glycolate, Butyl phthalyl butyl glycolate, Dibutyl o-carboxybenzoyloxyacetate, Morflex 190, Reomol 4PG, Santicizer B 16, Phthalic Acid, 2-Butoxy-2-oxoethyl Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H24O6/c1-3-5-11-22-16(19)13-24-18(21)15-10-8-7-9-14(15)17(20)23-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-13H2,1-2H3
SMIL CCCCOC(=O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
IUPAC navn 2-O-(2-butoxy-2-oxoethyl) 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 336.3796
Formel vægt 336.1573
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.