Få mere at vide
Butyl Phenyl Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl diphenyl phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19O4P/c1-2-3-14-18-21(17,19-15-10-6-4-7-11-15)20-16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,2-3,14H2,1H3 |
| Formel vægt | 306.1021 |
| Procent renhed | >95% |