Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Butyl fase Polygosil™ C4
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
10 g
100 g
Partikelstørrelse:
7μ m
Porestørrelse:
1000Å
300Å
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 7μ m |
| Porestørrelse | 1000Å |
| Teknik | Væskekromatografi |
| Mængde | 100 g |
| Type | Polygosil C4 faser |