Få mere at vide
Butylparahydroxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17911106
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17911106 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17911106 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0496.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Butylparahydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-26-8
Analyt- eller komponentnavne Butyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), 4-(Butoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Aseptoform Butyl, Butoben, Butyl 4-hydroxybenzoate, Butyl Butex, Butyl Tegosept, Butyl chemosept, Butyl p-hydroxybenzoate, Butyl parabens, Butyl parasept, Butylparaben, Mekkings B, Mekkins B, NSC 13164, NSC 8475, Nipabutyl, Preserval B, SPF, Solbrol B, Tegosept B, Tegosept Butyl, n-Butyl 4-hydroxybenzoate, n-Butyl p-hydroxybenzoate, n-Butylparaben, p-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
SMIL CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn butyl 4-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Mængde 500 mg
Formel vægt 194,0943 g/mol