Få mere at vide
Butylparahydroxybenzoat EP urenhed E, Mikromol™
Artikelnummer. 30049331
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049331 25 mg
17970896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049331 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0496.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Butyl parahydroxybenzoat EP urenhed E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl Parahydroxybenzoate
CAS 2-3-4247
Analyt- eller komponentnavne Isobutyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate (Isobutyl Parahydroxybenzoate), 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. E (EP), Isobutyl Parahydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
SMIL CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 2-methylpropyl 4-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 194,0943 g/mol