missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butyl Paraben-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyl paraben ring-13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1 |
| Formel vægt | 200.1144 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?