Få mere at vide
Butylp-toluensulfonat, 99%
Artikelnummer. 10481523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10481523 25 g Glasflaske 25g
10005982 100 g Glasflaske 100g
10055243 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10481523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380590250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 778-28-9 | C11H16O3S | 228,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 778-28-9
Molekylær formel C11H16O3S
Molekylvægt (g/mol) 228.31
MDL nummer MFCD00027203
InChI nøgle QYJXDIUNDMRLAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl p-toluenesulfonate, butyl tosylate, n-butyl p-toluenesulfonate, butyl p-methylbenzenesulfonate, butyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, butyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, butyl ester, butyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid n-butyl ester, p-toluene sulfonic acid, butyl ester
PubChem CID 13066
IUPAC navn butyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl p-toluenesulfonate
Farve Brun til gul
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 170 °C til 172 °C (10,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4SO3(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1,5030 til 1,505
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Formel vægt 228.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl p-toluenesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.