Få mere at vide
Butylnitrit, TRC
Artikelnummer. 30011705
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011705 5 g
30005452 100 g
30011578 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6939205G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-16-1
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Synonym NSC 8426, n-Butyl Nitrite, Nitrous Acid, Butyl Ester
IUPAC navn Butylnitrit
SMIL O=NOCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl Nitrite
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-7-5-6/h2-4H2,1H3
Formel vægt 103.0633