missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 52017-46-6 |
| Molekylær formel | C5 H12 O2 S2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2S2/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 1-methylsulfonylsulfanylbutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.28 |
| Formel vægt | 168.0279 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?