Learn More
Butyl Methanesulfonate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Butyl methanesulfonate |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3S/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 152.0507 |
| Procent renhed | >95% |