Få mere at vide
Butylmethacrylat, TRC
Artikelnummer. 30134472
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134472 50 mL
30005405 10 mL
17984795 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB78949350ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-88-1
Molekylær formel C8 H14 O2
Molekylvægt (g/mol) 142.2
Synonym Methacrylic acid, butyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester, Acryester B, Acryester BMA, Blemmer BMA, Butyl 2-methyl-2-propenoate, Butyl 2-methylacrylate, Butyl methacrylate, Light Ester NB, N 212, NSC 20956, n-Butyl methacrylate
IUPAC navn butyl 2-methylprop-2-enoat
SMIL CCCCOC(=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylic acid butyl ester
Mængde 50 mL
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Formel vægt 142.0994