Få mere at vide
Butylmethacrylat, Mikromol™
Artikelnummer. 17934006
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17934006 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17934006 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0753.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Butylmethacrylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylic acid butyl ester
CAS 97-88-1
Analyt- eller komponentnavne Methacrylic acid butyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. A (EP), Methacrylic acid, butyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester, Acryester B, Acryester BMA, Blemmer BMA, Butyl 2-methyl-2-propenoate, Butyl 2-methylacrylate, Butyl methacrylate, Light Ester NB, N 212, NSC 20956, n-Butyl methacrylate, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
SMIL CCCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC navn butyl 2-methylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 142.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 142,0994 g/mol