Få mere at vide
Butylmethacrylat, 99%, stabiliseret
Artikelnummer. 10616214 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616214 5 L Plast tromle 5 L
10318640 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616214 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 216620051
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-88-1 | C8H14O2 | 142,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-88-1 , 150-76-5
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00009444
InChI nøgle SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl methacrylate, n-butyl methacrylate, butylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, butyl 2-methacrylate, butylmethacrylaat, 2-methyl-butylacrylat, butil metacrilato, 2-methyl-butylacrylaat, 2-methyl-butylacrylate
PubChem CID 7354
IUPAC navn butyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CCCCOC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl methacrylate
Navn note Stabiliseret
Smeltepunkt -75,0 °C
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 160,0 °C til 163,0 °C
Flammepunkt 41 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1,4225 til 1,4245
Mængde 5 L
Beilstein 02, III, 1286
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: meget opløselige i ether og ethanol, blandbare i ethylacetat
Stabilisator 10 til 110 ppm MEHQ
Viskositet 1,1 mPa (20 °C)
Formel vægt 142.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske