Få mere at vide
Butylmethacrylat, 99%, stabiliseret
Artikelnummer. 10318640 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10318640 1 L Glasflaske 1 L
10616214 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10318640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216620010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-88-1 | C8H14O2 | 142,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-88-1 , 150-76-5
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00009444
InChI nøgle SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl methacrylate, n-butyl methacrylate, butylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, butyl 2-methacrylate, butylmethacrylaat, 2-methyl-butylacrylat, butil metacrilato, 2-methyl-butylacrylaat, 2-methyl-butylacrylate
PubChem CID 7354
IUPAC navn butyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CCCCOC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl methacrylate
Navn note Stabilized
Smeltepunkt -75.0°C
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 160.0°C to 163.0°C
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.4225 to 1.4245
Mængde 1 L
Beilstein 02, III, 1286
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: very soluble in ether and ethanol,miscible in ethyl acetate
Stabilisator 10 to 110ppm MEHQ
Viskositet 1.1 mPa.s (20°C)
Formel vægt 142.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl methacrylate, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.