Få mere at vide
Butyl Isobutyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl Isobutyl Phthalate |
| CAS | 17851-53-5 |
| Molekylær formel | C16H22O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Butyl 2-(2-methylpropyl) Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Butyl 2-methylpropyl Ester, Phthalic Acid Butyl Isobutyl Ester, Butyl 2-Methylpropyl Phthalate, Iso-butyl n-Butyl Phthalate, n-Butyl Isobutyl Phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-4-5-10-19-15(17)13-8-6-7-9-14(13)16(18)20-11-12(2)3/h6-9,12H,4-5,10-11H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C |
| IUPAC navn | 1-O-butyl 2-O-(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.34 |
| Formel vægt | 278.1518 |