Få mere at vide
Butylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
25ml
Artikelnummer. 10512591
Brand: Thermo Scientific undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 592-34-7 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-34-7
MDL nummer MFCD00000650
InChI nøgle NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate
PubChem CID 61140
IUPAC navn butylcarbonochloridat
SMIL CCCCOC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl chloroformate
Navn note 98%
Smeltepunkt -70.0°C
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 142.0°C
Flammepunkt 39°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H9ClO2
Lineær formel ClCO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.4110 to 1.4130
Mængde 1 L
Beilstein 03, II, 11
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in butanol,ether,benzol,soluble in most common organic solvents
Molekylvægt (g/mol) 136.58
Viskositet 0.95 mPa.s (20°C)
Formel vægt 136.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.