Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl butyrate |
| Navn note | 98% |
| Surhed | 1 mg KOH/g maks. |
| Smeltepunkt | -92,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8675g/mL |
| Kogepunkt | 164,0 °C til 165,0 °C |
| Flammepunkt | 49 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Butyl butyrate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.