Få mere at vide
Butyl butyrate, 98%
Artikelnummer. 10421481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10421481 5 mL Glasflaske 5ml
10760751 100 mL Glasflaske 100ml
10697421 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10421481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259590050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-21-7 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-21-7
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
MDL nummer MFCD00009450
InChI nøgle XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate
PubChem CID 7983
ChEBI CHEBI:87429
IUPAC navn butylbutanoat
SMIL CCCCOC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl butyrate
Navn note 98%
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt -92.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8675g/mL
Kogepunkt 164.0°C to 165.0°C
Flammepunkt 49°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.4050 to 1.4070
Mængde 5 mL
Beilstein 02, 271
Merck Index 15, 1558
Specifik vægtfylde 0.8675
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.05%. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 144.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl butyrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.