Få mere at vide
Butylbenzoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl benzoate |
| CAS | 136-60-7 |
| Molekylær formel | C11 H14 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzoic acid n-butyl ester, Butyl benzoate, Chemcryl C 101N, IP Carrier N 20, NSC 8474, n-Butyl benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-13-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | Butylbenzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vægt | 178.0994 |