Få mere at vide
Butyl Benzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-tert-Butyl 4-[6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5 |
| CAS | 80-44-4 |
| Molekylær formel | C10 H14 O3 S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Benzenesulfonic Acid Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3S/c1-2-3-9-13-14(11,12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | butyl benzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.28 |
| Formel vægt | 214.0664 |