Få mere at vide
Butylakrylat, TRC
Artikelnummer. 30342368
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
30342368 25 mL
1 options
Artikelnummer. 30342368 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69323025ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylic acid butyl ester
CAS 141-32-2
Molekylær formel C7 H12 O2
Mængde 25 mL
Synonym Acrylic acid butyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid butyl ester, Acrylic acid n-butyl ester, BA 100PPM, Butyl 2-propenoate, Butyl acrylate, Butyl propenoate, DL 325, EM 24, NSC 5163, n-Butyl acrylate
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
SMIL CCCCOC(=O)C=C
IUPAC navn Butylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Formel vægt 128.0837