Få mere at vide
Butyl Acrylate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -64.6°C |
| Tæthed | 0.90 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 147°C to 148°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00009446 |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester, Butyl acrylate |