Få mere at vide
Butylakrylat, 99+%, stabiliseret
Artikelnummer. 10308533 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10308533 10 L Plast tromle 10 L
10667182 1 L Glasflaske 1 L
10751491 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10308533 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215860100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3290.00 DKK
    2718.65 DKK / 10 L
    Spare 571.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-32-2 | C7H12O2 | 128,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-32-2 , 150-76-5
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00009446
InChI nøgle CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
PubChem CID 8846
ChEBI CHEBI:3245
IUPAC navn butylprop-2-enoat
SMIL CCCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl acrylate
Surhed 0,01% maks. (som akrylsyre)
Smeltepunkt -64,0 °C
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 145,0 °C
Flammepunkt 39 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel H2C=CHCO2(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1,4170 til 1,4190
Mængde 10 L
Beilstein 02, II, 388
Merck Index 15, 1541
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,4 g/L (20 °C)
Stabilisator 10 til 20 ppm MEHQ
Viskositet 0,869 mPa (20 °C)
Formel vægt 128.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske