Få mere at vide
Butylacetat, TRC
Artikelnummer. 30339986
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30339986 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30339986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB692225100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl Acetate
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6 H12 O2
Mængde 100 mL
Synonym 1-Acetoxybutane, 1-Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl acetate, Butyl ethanoate, NBA, NSC 9298, n-Butyl acetate
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMIL CCCCOC(=O)C
IUPAC navn Butylacetat
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Formel vægt 116.0837