Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyl acetate |
| Smeltepunkt | -78°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.88g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 126.2°C |
| Eksplosionsgrænse | 0.076 |
| Flammepunkt | 23°C (73.4°F) |
| Tændingspunkt | 790°F |
| Emballage | Glass Bottle |
| Lineær formel | CH3COO(CH2)3CH3 |
| Vis mere |