Få mere at vide
Butylacetat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Solstice™
Artikelnummer. 16605873
Skift visning
Mængde:
35 kg
Artikelnummer. Mængde
16605873 35 kg
1 options
Artikelnummer. 16605873 Leverandør Fluka Leverandørnr. 4586035KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5960.00 DKK
    4323.27 DKK / 35kg
    Spare 1636.73 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl acetate
CAS 123-86-4
CAS Max % 1
Smeltepunkt -78 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,881 g/cm3 (20 °C)
Kogepunkt 126,2 °C (1013 hPa)
Flammepunkt 27 °C
Molekylær formel C6H12O2
Lineær formel CH3COO(CH2)3CH3
Mængde 35 kg
Beilstein 1741921
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCOC(C)=O
IUPAC navn butylacetat
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Grad ACS opløsningsmidler til almindelig brug