Få mere at vide
Butylacetat, puriss. p.a., ACS Reagens, ≥99,5% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15635600
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15635600 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15625600 500 mL Glasflaske 500ml
15605600 1 L Glasflaske 1 L
15615600 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15635600 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 458606X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 DKK
    1564.85 DKK / Pakke med 6
    Spare 595.15 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, ACS-reagens
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-86-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009445
InChI nøgle DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC navn butylacetat
SMIL CCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl acetate
Smeltepunkt -78 °C
Tæthed 0,88 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 126 °C
Eksplosionsgrænse 0.076
Flammepunkt 23 °C (73,4 °F)
Tændingspunkt 790 °F
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COO(CH2)3CH3
Brydningsindeks n20/D 1.394
Mængde 6 x 1 L
FN nummer UN1123
Beilstein 1741921
Rester efter fordampning 0 til 0,001%
Dampdensitet 4 (vs luft)
Formel vægt 116,16 g/mol
Damptryk 15 mmHg (25 °C), 8 mmHg (20 °C)
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.